Learn More
Applied Biosystems™ Platinum™ Multiplex PCR Master Mix
Amplifikation von Templates zwischen 50 bp und 2,5 kb
Marke: Applied Biosystems™ 4464268
213.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Platinum Multiplex PCR Master Mix, 2x; GC Enhancer
Beschreibung
Platinum Multiplex PCR Master Mix is a high-specificity, high-throughput solution designed specifically for endpoint multiplex PCR and supports easy multiplexing with minimal optimization.
Der PlatinumMultiplex PCR Mastermix wurde speziell für die Endpunkt-Multiplex-PCR entwickelt und sorgt für einfaches Multiplexing mit minimaler Optimierung.
- Multiplexing: Amplifikation von bis zu 20 Amplikonen in einer einzigen Reaktion
- Flexibilität: Amplifikation von Produkten zwischen 50 bp und 2,5 kb
- Anwenderfreundlich: Führen Sie Multiplex-PCR-Reaktionen mit minimaler Optimierung durch
- Integrierter Heißstart
Das Leistungsverhalten des PlatinumMultiplex PCR-Mastermix über eine breite Palette von Amplikongrößen ermöglicht die Amplifikation von Templates von 50 bp bis zu 2,5 kb und erhöht so die Flexibilität des Arbeitsablaufs erheblich. In Verbindung mit seiner 20-Plex-Fähigkeit und dem Fehlen von Primer-Dimeren liefert er nicht nur eine Hochdurchsatz-Lösung, sondern zeichnet sich auch durch eine hohe Spezifität durch weniger unspezifische Primer-Bindungsereignisse und damit weniger Reaktions- und Primer-Abfall aus.
Multiplex PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
• 1x 1,25 ml Platinum Multiplex-PCR Mastermix, 2X • 1x 0,3 ml GC-Enhancer Ungeöffnet bei -15 °C bis -25 °C lagern. Nach dem Öffnen kann der Mastermix bei -15 °C bis -25 °C oder bei 4 °C (bis zu 30 Tage lang) gelagert werden. Den GC-Enhancer bei -15 °C bis -25 °C lagern. |
|
Platinum Taq DNA-Polymerase | |
Bis 20-plex | |
Trockeneis | |
2X | |
Integrierter Heißstart | |
SuperMix oder Master Mix | |
1,25 mL |
Niedrig | |
Standard | |
50 Reaktionen | |
Heißstart-PCR, Multiplex PCR | |
1X | |
50 Reaktionen | |
2,5 kb oder weniger |