Learn More
Applied Biosystems™ PCR-Röhrchen und Verschlüsse, RNase-frei, 0,2 ml (8-Streifenformat)
Sichere Versiegelung, autoklavierbar
Marke:  Applied Biosystems™ AM12230
484.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10505225
  • 606.00 CHF / 125 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese 0,2 ml-PCR-Röhrchen mit Kappen werden als Streifen mit 8 Röhrchen geliefert und sind garantiert RNase- und DNase-frei. Das Röhrchen- und Kappendesign ermöglicht eine sichere Versiegelung mit minimalem Druck. Die Röhrchen aus Polypropylen sind autoklavierbar.
Einstufige RT-PCR, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RT-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription, zweistufige RT-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
125 Strips
Polypropylen
RNase-frei, DNase-frei
Raumtemperatur
Autoklavierbar
Tube
0,2 ml
Thermocycler
Bei Raumtemperatur lagern.
Standard
8-er Deckelstreifen
Ja
PCR-Röhrchen mit Kappe
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI09A25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number
ChargennummerI12A25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2025 Catalog Number
ChargennummerI32A3 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog Number
ChargennummerI19A3 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog Number
ChargennummerI46A3 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog Number
Name des Produkts
Applied Biosystems™ PCR-Röhrchen und Verschlüsse, RNase-frei, 0,2 ml (8-Streifenformat) > 125 Streifen