Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 384-Well-Reaktionsmikrotiterplatte mit Barcode
Für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität zur schnellen und effizienten PCR-Amplifikation
808.00 CHF - 11820.00 CHF
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Produktlinie MicroAmp
Farbe Optisch
Produkttyp Mikrotiterplatte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10005724
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4309849
50 Platten
808.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10209594
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4326270
500 Platten
7270.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10505035
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4343814
1000 Platten
11820.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus einem einzigen, starren Polypropylen-Stück in einem 384-Well-Format
  • Entwickelt für die Verwendung mit Applied Biosystems 384-Well-Real-Time PCR-Systemen und Thermocyclern
  • Mattiert zur Minimierung von Störfluoreszenz, die von den Wells des Thermocycler-Blockes abstrahlt
  • Geprüft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz
  • Das einzigartige Design liefert eine Barriere für die Umgebungsluft und gewährleistet damit Temperaturkonstanz zwischen den Wells
  • Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), die zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
  • Plattform: 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, QuantSt
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
MicroAmp
Mikrotiterplatte
Stehrand
40 μl
Standard
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Optisch
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Polypropylen
384
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 384-Well-Reaktionsmikrotiterplatte mit Barcode