Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Eine 94 kDa große, thermostabile, rekombinante DNA-Polymerase
368.00 CHF - 21100.00 CHF
Spezifikation
Format | Eigenständiges Enzym |
---|---|
Polymerase | AmpliTaq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Exonukleaseaktivität | 5' – 3' |
Produkttyp | DNA-Polymerase |
Includes: Enthält 1000 Einheiten von AmpliTaq DNA-Polymerase, Puffer II und MgCl-2 Lösung.
Produktcode | Marke | Enthält | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10744427
|
Applied Biosystems™
N8080161 |
Buffer II | 250 Einheiten |
368.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10321035
|
Applied Biosystems™
N8080172 |
Buffer II | 1.000 Einheiten |
1300.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10762507
|
Applied Biosystems™
N8080153 |
Buffer II | 3000 Einheiten |
3265.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10016054
|
Applied Biosystems™
N8080156 |
Buffer II | 5000 Einheiten |
4825.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10428654
|
Applied Biosystems™
N8080186 |
Buffer II | 25.000 Einheiten |
21100.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10458064
|
Applied Biosystems™
N8080152 |
Buffer I | 3000 Einheiten |
3240.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10147874
|
Applied Biosystems™
N8080155 |
Buffer I | 5000 Einheiten |
4855.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10585025
|
Applied Biosystems™
N8080160 |
Buffer I | 250 Einheiten |
371.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10468254
|
Applied Biosystems™
N8080171 |
Buffer I | 1000 Einheiten |
1294.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10516375
|
Applied Biosystems™
N8080185 |
Buffer I | 25000 Einheiten |
21070.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
Die AmpliTaq DNA-Polymerase wird durch Expression einer modifizierten Form des Thermus aquaticus (Taq) DNA-Polymerase-Gens in E. coli gewonnen und ist das am umfassendsten charakterisierte Enzym, das für den PCR-Prozess verfügbar ist. Die rekombinante Natur und die Reinigungsmethode bieten eine unvergleichliche Reinheit und Reproduzierbarkeit.
- Für den PCR-Prozess verfügbares charakterisiertes Enzym
- QC-getestet, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
- Ideal für PCR
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Eigenständiges Enzym | |
Standard | |
DNA-Polymerase | |
Standard-PCR | |
1X | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
AmpliTaq DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
Trockeneis | |
5 E/μl, 10X | |
Nein | |
Separate Komponenten | |
DNA |