Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Eine 94 kDa große, thermostabile, rekombinante DNA-Polymerase
Marke: Applied Biosystems™ N8080161
Includes: Enthält 6 x 50 μl AmpliTaq DNA Polymerase (5 U/μl) und 12 x 1.5 ml GeneAmp 10x PCR-Puffer [100 mM Tris-HCl, pH 8.3, 500 mM KCl, 15 mM Magnesiumchlorid und 0.01 % (w/v) Gelatine.
Beschreibung
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
Die AmpliTaq DNA-Polymerase wird durch Expression einer modifizierten Form des Thermus aquaticus (Taq) DNA-Polymerase-Gens in E. coli gewonnen und ist das am umfassendsten charakterisierte Enzym, das für den PCR-Prozess verfügbar ist. Die rekombinante Natur und die Reinigungsmethode bieten eine unvergleichliche Reinheit und Reproduzierbarkeit.
- Charakterisiertes Enzym für PCR-Prozess verfügbar
- QC-getestet, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
- Ideal für PCR
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Inhalt:
|
|
AmpliTaq DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
250 Einheiten | |
Standard-PCR | |
1X | |
200 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Eigenständiges Enzym | |
Standard | |
DNA-Polymerase | |
Trockeneis | |
5 E/μl, 10X | |
Nein | |
3'-A | |
5 kb oder weniger | |
Buffer II |