Learn More
Anhang IX Organophosphor-/Stickstoff-Pestizide und Herbizide, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep 8270-IXJ
Artikelnummer. 15275856
  • 359.00 CHF / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Anhang IX: Organophosphor/Stickstoff-Schädlig & Kräuter
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Verfahren 8270
1 ml
Für die US-EPA-Methoden 8270, 8270 C
Aceton
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Anhang IX Organophosphor-/Stickstoff-Pestizide und Herbizide, SPEX CertiPrep™ > 1 ml; 2 ml-Glasampulle mit Skala
Produkt nur für den Laborgebrauch