Learn More
Antipyrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10386210
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antipyrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386210 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10386210
Marke: Thermo Scientific Acros 104975000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 60-80-0 | C11H12N2O | 188.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-80-0
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD00003146
InChI-Schlüssel VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazoloneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2206
ChEBI CHEBI:31225
IUPAC-Name 1,5-Dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMILES CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antipyrine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 319°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodimetry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 24,27
Merck Index 15,703
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,slightly soluble in ether
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0423338 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number104971000,104975000
ChargennummerA0459050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number104971000,104975000,104970050
ChargennummerA0394819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number104971000,104975000,104970050
ChargennummerA0411836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number104971000,104975000,104970050
ChargennummerA0407867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number104971000,104975000,104970050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antipyrine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Antipyrine
Name des Produkts
Antipyrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >