Learn More
Antipyrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11488953
Zum Warenkorb hinzufügen
Antipyrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488953
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11488953
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11089.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 60-80-0 | C11H12N2O | 188.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-80-0
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD00003146
InChI-Schlüssel VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazoloneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2206
ChEBI CHEBI:31225
IUPAC-Name 1,5-Dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMILES CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antipyrine
Schmelzpunkt 111°C to 114°C
Menge 500 g
Beilstein 157775
Merck Index 14,716
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249387 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 Catalog NumberA11089.36,A11089.22
Chargennummer10247688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2023 Catalog NumberA11089.36,A11089.22
ChargennummerI02W051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11089.36,A11089.22
Chargennummer10234326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11089.36,A11089.22
Chargennummer10185694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11089.36,A11089.22
Name des Produkts
Antipyrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >