Learn More
Antimon(V)-oxid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
CAS: 1314-60-9 | O5Sb2 | 323.515 g/mol
50.95 CHF - 641.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-60-9
Summenformel O5Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 323.515
MDL-Nummer MFCD00011216
InChI-Schlüssel LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
PubChem CID 14813
IUPAC-Name (Dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-Stiban
SMILES O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11350839
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010643.06
5 g
50.95 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11370839
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010643.14
25 g
200.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11360839
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010643.22
100 g
641.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is used as flame retardants in acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) polymer, plastics, rubbers, paper and textiles. It finds use as a flocculant in the production of titanium dioxide. It also finds use in ion-exchange resin. It is also employed as catalyst in certain polymerization and oxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-237-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CC6300000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Antimon(V)-oxid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™