Learn More
Antimon(V)-oxid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11360839
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(V)-oxid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11360839
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11360839
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010643.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1314-60-9 | O5Sb2 | 323.515 g/mol
It is used as flame retardants in acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) polymer, plastics, rubbers, paper and textiles. It finds use as a flocculant in the production of titanium dioxide. It also finds use in ion-exchange resin. It is also employed as catalyst in certain polymerization and oxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-60-9
Summenformel O5Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 323.515
MDL-Nummer MFCD00011216
InChI-Schlüssel LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
PubChem CID 14813
IUPAC-Name (Dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-Stiban
SMILES O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony(V) oxide
Schmelzpunkt 380°C (decomposition)
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3
Formelmasse 323.5
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Yellowish powder
Dichte 3.78
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(V) oxide, Puratronic
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Antimony oxide
Name des Produkts
Antimon(V)-oxid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >