Learn More
Antimon(V)-chlorid, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
158.00 CHF - 563.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7647-18-9 |
---|---|
Summenformel | Cl5Sb |
Molekulargewicht (g/mol) | 299.02 |
MDL-Nummer | MFCD00011213 |
InChI-Schlüssel | VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I |
Synonym | antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german |
PubChem CID | 24294 |
IUPAC-Name | Antimonpentachlorid |
SMILES | Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11393377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017570.14 |
25 g |
158.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11383377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017570.22 |
100 g |
563.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Antimony(V) chloride is used as a catalyst and an analytical reagent for testing alkaloids and cesium. It is also used as a polymerization catalyst as well as involved in the chlorination of organic compounds. It acts as a Lewis acid and a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7647-18-9 | |
299.02 | |
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I | |
24294 | |
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Cl5Sb | |
MFCD00011213 | |
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german | |
Antimonpentachlorid |
Spezifikation
79°C (22mmHg) | |
2.8°C | |
Rot-Gelb | |
(Metallbasis) | |
SbCl5 | |
UN1730 | |
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german | |
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I | |
Antimonpentachlorid | |
24294 | |
99.997% | |
1.601 | |
2.336 g/mL |
Antimony(V) chloride | |
7647-18-9 | |
Flüssigkeit | |
Cl5Sb | |
MFCD00011213 | |
14,695 | |
Miscible with chloroform,hydrochloric acid,tartaric acid,carbon disulfide and carbon tetrachloride. | |
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
299.02 | |
299.02 | |
Pungent | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ANTIMONPENTACHLORID, FLÜSSIGKEIT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-601-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CC5075000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern