Learn More
Antimon(V)-chlorid, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393377
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
Antimony(V) chloride is used as a catalyst and an analytical reagent for testing alkaloids and cesium. It is also used as a polymerization catalyst as well as involved in the chlorination of organic compounds. It acts as a Lewis acid and a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-18-9
Summenformel Cl5Sb
Molekulargewicht (g/mol) 299.02
MDL-Nummer MFCD00011213
InChI-Schlüssel VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Synonym antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
IUPAC-Name Antimonpentachlorid
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 79°C (22mmHg)
Chemischer Name oder Material Antimony(V) chloride
Schmelzpunkt 2.8°C
Farbe Rot-Gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel SbCl5
UN-Nummer UN1730
Merck Index 14,695
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,hydrochloric acid,tartaric acid,carbon disulfide and carbon tetrachloride.
Formelmasse 299.02
Reinheit (%) 99.997%
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.601
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.336 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX02J036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog Number017570.22,017570.14
ChargennummerM18I058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number017570.22,017570.14
ChargennummerZ22H013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number017570.22,017570.14
ChargennummerM22H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number017570.22,017570.14
ChargennummerD02T050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number017570.22,017570.14
Name des Produkts
Antimon(V)-chlorid, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >