Learn More
Antimon-Kaliumtartrat-Trihydrat, Pulver, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 28300-74-5 | C8H4K2O12Sb2·3H2O
31.95 CHF - 298.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 28300-74-5
Summenformel C8H4K2O12Sb2·3H2O
MDL-Nummer MFCD00148863
Synonym Potassium antimonyl tartrate
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11410321
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040619.14
25 g
31.95 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11378568
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040619.22
100 g
70.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11388568
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040619.36
500 g
298.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Antimony potassium tartrate trihydrate is used as a antiparasitic agent, which used in the treatment of schistosomiasis and leishmaniasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
28300-74-5
C8H4K2O12Sb2·3H2O
MFCD00148863
Potassium antimonyl tartrate
Spezifikation
Antimony potassium tartrate trihydrate
Pulver
C8H4K2O12Sb2·3H2O
Potassium antimonyl tartrate
667.87 (613.82 Anhydrous)
2.6
28300-74-5
99.0-103.0%
MFCD00148863
Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol.
ACS
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Antimon-Kaliumtartrat-Trihydrat, Pulver, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals