Learn More
Antimon-Klumpen, 1.25 cm (0.49 Zoll) und darunter, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
63.30 CHF - 636.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-36-0 |
---|---|
Summenformel | Sb |
Molekulargewicht (g/mol) | 121.76 |
MDL-Nummer | MFCD00011211 MFCD00134030 |
InChI-Schlüssel | WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanMehr anzeigen |
PubChem CID | 5354495 |
ChEBI | CHEBI:30304 |
SMILES | [Sb] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11326787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010095.22 |
100 g |
63.30 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11336787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010095.36 |
500 g |
214.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11346787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010095.A3 |
2 kg |
636.00 CHF
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-36-0 | |
121.76 | |
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N | |
5354495 | |
[Sb] |
Sb | |
MFCD00011211 MFCD00134030 | |
powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanMehr anzeigen | |
CHEBI:30304 |
Spezifikation
Antimony | |
7440-36-0 | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00011211 MFCD00134030 | |
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N | |
Distibyn | |
5354495 | |
Geruchsneutral |
Silberfarben bis grau | |
Solid in various forms | |
Sb | |
powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german | |
[Sb] | |
121.76 | |
CHEBI:30304 | |
Klumpen, 1.25 cm (0.49 Zoll) und darunter |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-146-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CC4025000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen