Learn More
Antimon-Klumpen, 1.25 cm (0.49 Zoll) und darunter, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11326787
Verfügbar ab: 19-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon-Klumpen, 1.25 cm (0.49 Zoll) und darunter, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326787
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11326787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010095.22
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Summenformel Sb
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Solid in various forms
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Menge 100 g
IUPAC-Name Distibyn
Geruch Geruchsneutral
Form Klumpen, 1.25 cm (0.49 Zoll) und darunter
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW03H027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010095.36,010095.A3,010095.22
ChargennummerE24L48 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010095.36,010095.A3,010095.22
ChargennummerJ23K41 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010095.36,010095.A3,010095.22
ChargennummerH30K26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010095.36,010095.A3,010095.22
ChargennummerH08M01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010095.36,010095.A3,010095.22
Name des Produkts
Antimon-Klumpen, 1.25 cm (0.49 Zoll) und darunter, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >