Learn More
Antimon(III)-tellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Antimony(III) telluride is used as both n-type and p-type semiconductors in association with appropriate dopant. It reacts with germanium telluride and forms the pseudobinary intermetallic system. It is used in solid state refrigerators due to its large thermoelectric effect. Further, it is an active component of thermoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Antimony (III) telluride |
Schmelzpunkt | 629°C |
Farbe | Grau |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1549 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 626.3 |
Reinheit (%) | 99.999% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z06I023 | Analysenzertifikat | 10/01/2023 | 045922.18,045923.09,045922.09 |
C22X032 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 045922.18,045923.09,045922.09 |
B07Y028 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 045922.18,045923.09,045922.09 |
D07X007 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 045922.18,045923.09,045922.09 |
P31D015 | Analysenzertifikat | 24/11/2021 | 045922.18,045923.09,045922.09 |