Learn More
Antimon(III)-tellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11313358
Verfügbar ab: 29-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(III)-tellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313358
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11313358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036282.09
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für Vakuumabscheidung. Aktivator in der Glasindustrie. Farb- und Klebstoffindustrie. Pigmente, Keramikfritten. Als Halbleitermaterial hat es einen großen thermoelektrischen Effekt und wird daher in Festkörperkühlschränken verwendet.
For vacuum deposition. Activator in glass industry. Paints and Adhesives industries. Pigments, Ceramic frites. As semiconductor material, it has a large thermoelectric effect and is therefore used in solid state refrigerators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1327-50-0
Summenformel Sb2Te3
Molekulargewicht (g/mol) 626.32
MDL-Nummer MFCD00016320
InChI-Schlüssel BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
PubChem CID 6369653
IUPAC-Name Tellanylidenantimon; Tellurium
SMILES [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony(III) telluride
Schmelzpunkt 629°C
Physikalische Form 3 bis 12 mm Klumpen
Menge 10 g
UN-Nummer UN1549
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 626.3
Reinheit (%) 99.999%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 6.5
Dichte 6.5
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ30L053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number036282.18,036282.09
Chargennummer10251140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number036282.18,036282.09
ChargennummerZ21H019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036282.18,036282.09
ChargennummerZ11G046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number036282.18,036282.09
ChargennummerD11Z014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036282.18,036282.09
Name des Produkts
Antimon(III)-tellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >