Learn More
Antimon(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Vakuumabscheidung
87.80 CHF - 665.00 CHF
Identificadores de productos químicos
CAS 1345-04-6
Summenformel S3Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 339.70
MDL-Nummer MFCD00011217
InChI-Schlüssel NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Menge Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Menge Precio Cantidad y disponibilidad  
11383938
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
040371.09
10 g
87.80 CHF
10 Gramm
Solo quedan null
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
11373938
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
040371.18
50 g
376.00 CHF
50 Gramm
Solo quedan null
Verfügbar ab: 18-06-2025
Añadir a la cesta
11393938
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
040371.30
250 g
665.00 CHF
250 Gramm
Solo quedan null
Verfügbar ab: 08-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Antimony Trisulfide is used in the production of pyrotechnics and as a yellow pigment for glass and porcelain. In Vacuum deposition. Used in preparation of Vermilion or yellow pigment, for antimony salts, percussion caps, camouflage paints, and in ruby glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mehr anzeigen
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS-H-Satz
H302-H332
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H312-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ANTOMON-VERBINDUNGEN, ANORGANISCH, FESTSTOFF, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 215-713-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Antimon(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado