Learn More
Antimon(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11383938
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383938
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11383938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040371.09
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Vakuumabscheidung
Antimony Trisulfide is used in the production of pyrotechnics and as a yellow pigment for glass and porcelain. In Vacuum deposition. Used in preparation of Vermilion or yellow pigment, for antimony salts, percussion caps, camouflage paints, and in ruby glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1345-04-6
Summenformel S3Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 339.70
MDL-Nummer MFCD00011217
InChI-Schlüssel NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony(III) sulfide
Schmelzpunkt 550°C
Physikalische Form Stücke
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1549
Merck Index 14,713
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in concentrated acids.
Formelmasse 339.68
Reinheit (%) 99.9%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY01I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog Number040371.09,040371.18,040371.30
ChargennummerP02I044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040371.09,040371.18,040371.30
ChargennummerT05C007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040371.09,040371.18,040371.30
ChargennummerF03U017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040371.09,040371.18,040371.30
ChargennummerB06Z016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number040371.09,040371.18,040371.30
Name des Produkts
Antimon(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >