Learn More
Antimon(III)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1315-05-5
214.00 CHF - 839.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1315-05-5
MDL-Nummer MFCD00016319
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11332228
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013130.06
5 g
214.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11322228
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013130.14
25 g
839.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is used to prepare large zintl ion, it is now actively explored for thin film solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1315-05-5
MFCD00016319
Spezifikation
Antimony(III) selenide
1315-05-5
(Metallbasis)
UN3077
Very slightly soluble in water
99.999%
611°C
Stücke
MFCD00016319
14,712
480.38
Moisture sensitive
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H330-H373
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
Gehäuse H301-H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:UMWELTGEFÄHRDENDE STOFFE, FEST, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 215-256-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Antimon(III)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals