Learn More
Antimon(III)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11332228
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(III)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332228
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11332228
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013130.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1315-05-5
It is used to prepare large zintl ion, it is now actively explored for thin film solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1315-05-5
MDL-Nummer MFCD00016319
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony(III) selenide
Schmelzpunkt 611°C
Physikalische Form Stücke
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,712
Löslichkeitsinformationen Very slightly soluble in water
Formelmasse 480.38
Reinheit (%) 99.999%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP03L031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog Number013130.06,013130.14
ChargennummerY08K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number013130.06,013130.14
ChargennummerY01K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number013130.06,013130.14
ChargennummerX30K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number013130.06,013130.14
ChargennummerW13K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number013130.06,013130.14
Name des Produkts
Antimon(III)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >