Learn More
Antimon(III)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
41.65 CHF - 406.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-64-4
Summenformel O3Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 291.52
MDL-Nummer MFCD00011214
InChI-Schlüssel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trioxide
IUPAC-Name Diantimon(3+)-Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10072640
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
213471000
100 g
41.65 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10125080
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
213470010
1 kg
192.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11904161
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
213470051
5 kg
406.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Antimon(III)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals