Learn More
Antimon(III)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-44-5 | I3Sb | 502.47 g/mol
104.00 CHF - 1295.00 CHF
Chemical Identifiers
CAS | 7790-44-5 |
---|---|
Summenformel | I3Sb |
Molekulargewicht (g/mol) | 502.47 |
MDL-Nummer | MFCD00016322 |
InChI-Schlüssel | KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine # |
PubChem CID | 24630 |
IUPAC-Name | Triiodstiban |
SMILES | [Sb+3].[I-].[I-].[I-] |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
11330038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042831.04 |
2 g |
104.00 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11340038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042831.09 |
10 g |
364.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11320038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042831.18 |
50 g |
1295.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Antimony(III) iodide is used as a dopant in the preparation of thermoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemical Identifiers
7790-44-5 | |
502.47 | |
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K | |
24630 | |
[Sb+3].[I-].[I-].[I-] |
I3Sb | |
MFCD00016322 | |
antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine # | |
Triiodstiban |
Specifications
420°C | |
168°C | |
7790-44-5 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00016322 | |
14,710 | |
Soluble in benzene,alcohol,acetone,CS2,HCl,KI,SnCl4,C2H7N. Insoluble in CHCl3,and CCl4.Soluble in benzene,alcohol,acetone,carbondisulfide,hydrochloric acid,potassium iodide,tinterachloride,dimethylamine. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in chloroform and carbonterachloride. | |
[Sb+3].[I-].[I-].[I-] | |
502.47 | |
502.46 | |
Acrid | |
Moisture sensitive |
Antimony (III) iodide | |
Ultra dry | |
Pulver | |
I3Sb | |
UN3260 | |
antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine # | |
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K | |
Triiodstiban | |
24630 | |
99.999% | |
Ampulle |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H302-H332
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-205-8
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Antimony(III) iodide, ultra dry
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Hazard Statement
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Antimony(III) iodide