Learn More
Antimon(III)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11330038
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(III)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330038
2 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11330038
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042831.04
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7790-44-5 | I3Sb | 502.47 g/mol
Antimony(III) iodide is used as a dopant in the preparation of thermoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-44-5
Summenformel I3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 502.47
MDL-Nummer MFCD00016322
InChI-Schlüssel KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
PubChem CID 24630
IUPAC-Name Triiodstiban
SMILES [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 420°C
Chemischer Name oder Material Antimony (III) iodide
Schmelzpunkt 168°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,710
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,alcohol,acetone,CS2,HCl,KI,SnCl4,C2H7N. Insoluble in CHCl3,and CCl4.Soluble in benzene,alcohol,acetone,carbondisulfide,hydrochloric acid,potassium iodide,tinterachloride,dimethylamine. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in chloroform and carbonterachloride.
Formelmasse 502.46
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Acrid
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP11L007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number042831.09,042831.18,042831.04
ChargennummerX09K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number042831.09,042831.18,042831.04
Chargennummer10253210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number042831.09,042831.18,042831.04
Chargennummer10253209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number042831.09,042831.18,042831.04
ChargennummerN24D038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number042831.09,042831.18,042831.04
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) iodide, ultra dry
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Antimony(III) iodide
Name des Produkts
Antimon(III)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >