Learn More
Antimon(III)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11395757
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(III)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395757
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11395757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043449.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-91-9
Summenformel Cl3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
MDL-Nummer MFCD00011212
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimonyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 223.5°C
Chemischer Name oder Material Antimony (III) chloride
Schmelzpunkt 73.4°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Kristalle, Ampullen unter Argon
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1733
Merck Index 14,707
Löslichkeitsinformationen It is soluble in alcohol and acetone and acids.
IUPAC-Name Trichlorstiban
Formelmasse 228.11
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Pungent
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.14 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ27K050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number043449.14,043449.22
ChargennummerU06K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number043449.14,043449.22
ChargennummerP22K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog Number043449.14,043449.22
ChargennummerS25G062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043449.14,043449.22
ChargennummerJ22L12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043449.14,043449.22
Name des Produkts
Antimon(III)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >