Learn More
Antimon(III)-chlorid, weiß, kristallin, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11374288
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(III)-chlorid, weiß, kristallin, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374288
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11374288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041537.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Antimony(III) chloride is engaged to detect certain compounds, such as cholesterols. It is a complexing agent used in the colorimetric Carr-Price test for detecting carotenoids including vitamin A. It is employed as a mordant and a fabric flame retardant. It is used as a catalyst for chlorinationn and polymerization reactions. It is used to coat the steel to make bronze, used as a cutting material of antimony salt and as a preservative in medicine. It is used as an analytical reagent for chloral and aromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-91-9
Summenformel Cl3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
MDL-Nummer MFCD00011212
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
IUPAC-Name Trichlorstiban
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 223.5°C
Chemischer Name oder Material Antimony(III) chloride
Schmelzpunkt 73.4°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,hydrochloric acid,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone and carbon tetrachloride.
Formelmasse 228.11
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.14
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ20J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number041537.14,041537.22
ChargennummerZ19I047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number041537.14,041537.22
ChargennummerP02I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041537.14,041537.22
ChargennummerD06W050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041537.14,041537.22
ChargennummerP20A030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041537.14,041537.22
Name des Produkts
Antimon(III)-chlorid, weiß, kristallin, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >