Learn More
Antimon(III)-chlorid, weiß, kristallin, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
67.00 CHF - 190.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10025-91-9 |
---|---|
Summenformel | Cl3Sb |
Molekulargewicht (g/mol) | 228.11 |
MDL-Nummer | MFCD00011212 |
InChI-Schlüssel | FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony |
PubChem CID | 24814 |
ChEBI | CHEBI:74856 |
IUPAC-Name | Trichlorstiban |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11374288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041537.14 |
25 g |
67.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11384288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041537.22 |
100 g |
190.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Antimony(III) chloride is engaged to detect certain compounds, such as cholesterols. It is a complexing agent used in the colorimetric Carr-Price test for detecting carotenoids including vitamin A. It is employed as a mordant and a fabric flame retardant. It is used as a catalyst for chlorinationn and polymerization reactions. It is used to coat the steel to make bronze, used as a cutting material of antimony salt and as a preservative in medicine. It is used as an analytical reagent for chloral and aromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10025-91-9 | |
228.11 | |
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K | |
24814 | |
Trichlorstiban |
Cl3Sb | |
MFCD00011212 | |
antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony | |
CHEBI:74856 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3] |
Spezifikation
223.5°C | |
73.4°C | |
Weiß | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00011212 | |
Soluble in water,hydrochloric acid,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone and carbon tetrachloride. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3] | |
228.11 | |
CHEBI:74856 | |
Pungent | |
3.14 |
Antimony(III) chloride | |
10025-91-9 | |
Kristalle | |
Cl3Sb | |
antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony | |
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K | |
Trichlorstiban | |
24814 | |
228.11 | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-047-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CC4900000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen