Learn More
Contec™ Anticon™ Gold HeavyWeight™ Wischtücher
Hergestellt aus 100 % Endlosfaser-Polyester mit einer doppelt gestrickten, verlaufsfreien Interlock-Konstruktion. Die Contec™ Anticon™ Gold HeavyWeight™ Wischtücher verfügen über versiegelte Kanten, um die Erzeugung von Partikeln und Fasern zu reduzieren.
672.00 CHF - 759.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinraum-Reinigungstücher |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
Länge (metrisch) | 23 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
Breite (metrisch) | 23 cm |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16338147
![]() |
Contec™
GDHW0101 |
150/Beutel, 8 Beutel/Karton |
672.00 CHF
1200 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10470225
![]() ![]() |
Contec™
492224-789 |
2 Beutel x 75 Wischtücher, 8 Beutel/Karton |
759.00 CHF
1200 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Versiegelte Kanten zur Reduzierung von Partikeln und Fasern
- Geringer Gehalt an Partikeln im Submikron-Bereich und geringe Faserzahl
- Hohe Saugfähigkeit und schnelle Absorptionsraten für eine überragende Kontrolle von Verschüttungen
- Hohe Reißfestigkeit, um Reißen und Hängenbleiben bei schwierigen Reinigungsanwendungen zu eliminieren
- Hergestellt aus 100 % Endlosfaser-Polyester und speziell verarbeitet für überragende Sauberkeit und Saugfähigkeit
- Reinraum-gewaschen
- Gemäß den IEST-empfohlenen Praktiken für die Evaluierung von Wischmaterialien für kritische Umgebungen getestet
- In Großmengen und gestapelten Verpackungen angeboten
- Mit P.A.T. (Particle Attraction Technology) erhältlich
Spezifikation
Reinraum-Reinigungstücher | |
23 cm | |
23 cm | |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester |