Learn More
Contec™ Anticon™ Gold HeavyWeight™ Wischtücher
Hergestellt aus 100 % Endlosfaser-Polyester mit einer doppelt gestrickten, verlaufsfreien Interlock-Konstruktion. Die Contec™ Anticon™ Gold HeavyWeight™ Wischtücher verfügen über versiegelte Kanten, um die Erzeugung von Partikeln und Fasern zu reduzieren.
Marke: Contec™ 492224-789
566.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Versiegelte Kanten zur Reduzierung von Partikeln und Fasern
- Geringer Gehalt an Partikeln im Submikron-Bereich und geringe Faserzahl
- Hohe Saugfähigkeit und schnelle Absorptionsraten für eine überragende Kontrolle von Verschüttungen
- Hohe Reißfestigkeit, um Reißen und Hängenbleiben bei schwierigen Reinigungsanwendungen zu eliminieren
- Hergestellt aus 100 % Endlosfaser-Polyester und speziell verarbeitet für überragende Sauberkeit und Saugfähigkeit
- Reinraum-gewaschen
- Gemäß den IEST-empfohlenen Praktiken für die Evaluierung von Wischmaterialien für kritische Umgebungen getestet
- In Großmengen und gestapelten Verpackungen angeboten
- Mit P.A.T. (Particle Attraction Technology) erhältlich
Spezifikation
Quiltec™ I Wischtücher | |
23 cm | |
23 cm | |
Nicht autoklavierbar | |
Einmalgebrauch | |
2 Beutel x 75 Wischtücher, 8 Beutel/Karton | |
Unsteril |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
IEST Recommend Practices for the Evaluation of Wiping Materials for Critical Environments | |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) | |
1-lagig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1019363-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 09/04/2024 | 492224-789 |
1019362-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 05/04/2024 | 492224-789 |
997651-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 20/10/2023 | 492224-789 |
949023-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 19/07/2023 | 492224-789 |
921838-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 07/10/2022 | 492224-789 |