Learn More
Brady™ Antirutschband aus laminiertem Polyester
Antirutsch-Band, gestreift
81.00 CHF - 231.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
Beschreibung Gestreiftes Anti-Skid-Band – Schwarz/Gelb
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz
Material Polyester
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11791645
Unterlagen ansehen
Brady™
078150
Gestreiftes Anti-Skid-Band – Schwarz/Gelb 18 m x 150 mm
231.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11781645
Unterlagen ansehen
Brady™
078149
Gestreiftes Anti-Skid-Band – Schwarz/Gelb 18 m x 100 mm
146.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11751645
Unterlagen ansehen
Brady™
078146
Gestreiftes Anti-Skid-Band – Schwarz/Gelb 18 m x 25 mm
81.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11771645
Unterlagen ansehen
Brady™
078148
Gestreiftes Anti-Skid-Band – Schwarz/Gelb 18 m x 75 mm
127.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hausmeisterdienste
  • Gebäudemanagement
  • Bodenbeläge
  • Bodenmarkierung
  • Antirutsch-Band mit Streifen
Spezifikation
Spezifikation
ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
Dauerhaftes Acryl
Polyester
60 ft.
1 Rolle
-40°C bis 70°C
Gestreiftes Anti-Skid-Band – Schwarz/Gelb
Schwarz
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung
18 m
-40°F to +158°F
0,162 mm