Learn More
Brady™ Antirutschband aus laminiertem Polyester
Antirutsch-Band, gestreift
Marke:  Brady™ 078149
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11781645
  • 146.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hausmeisterdienste
  • Gebäudemanagement
  • Bodenbeläge
  • Bodenmarkierung
  • Antirutsch-Band mit Streifen
Spezifikation
Spezifikation
STRIPED ANTI-SKID TAPE BLK/YEL
Gestreiftes Anti-Skid-Band – Schwarz/Gelb
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung
18 m
-40°F to +158°F
0,162 mm
100 mm
Schwarz
Rutschfestes Klebeband
ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
18 m x 100 mm
60 ft.
1 Rolle
-40°C bis 70°C
4 in.
Dauerhaftes Acryl
Polyester