Learn More
Brady™ Antirutschband aus laminiertem Polyester
Antirutsch-Band, gestreift
Marke: Brady™ 078150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hausmeisterdienste
- Gebäudemanagement
- Bodenbeläge
- Bodenmarkierung
- Antirutsch-Band mit Streifen
Spezifikation
STRIPED ANTI-SKID TAPE 2 | |
Gestreiftes Anti-Skid-Band – Schwarz/Gelb | |
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung | |
18 m | |
-40°F to +158°F | |
0,162 mm | |
150 mm | |
Schwarz | |
Rutschfestes Klebeband |
ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22 | |
18 m x 150 mm | |
60 ft. | |
1 Rolle | |
-40°C bis 70°C | |
6 in. | |
Dauerhaftes Acryl | |
Polyester |