Learn More
Invitrogen™ Rat anti-Mouse Kappa Light Chain Secondary Antibody, HRP
Rat Monoclonal Secondary Antibody
Marke: Invitrogen™ MA134732
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Does not cross-react with other mouse immunoglobulin classes or subclasses. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Spezifikation
Mouse Kappa Light Chain | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal | |
Rat | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
Mouse | |
Liquid |
ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot | |
LO-MK-1 | |
HRP | |
Iglc | |
Purified mouse IgG1 kappa | |
250 μg | |
Secondary | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
IgG2a |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AC4647774B | Analysenzertifikat | 08/03/2025 | |
AB4644486D | Analysenzertifikat | 28/02/2025 | |
AB4626088E | Analysenzertifikat | 12/02/2025 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
1Stunden
10Minuten
42Sekunden
12Neues Angebot Jetzt sparen