Learn More
CD38 Monoclonal Antibody (HIT2), APC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA119773
393.35 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11569272
  • 590.00 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
CD38 (NAD+ glycohydrolase) is a type II transmembrane glycoprotein able to induce activation, proliferation and differentiation of mature lymphocytes and mediate apoptosis of myeloid and lymphoid progenitor cells. CD38 functions as a multi-catalytic ectoenzyme serving as ADP-ribosyl cyclase, cyclic ADP-ribose hydrolase and possibly NAD+ glycohydrolase or as a cell surface receptor. Antibodies to CD38 are useful in subtyping of lymphomas and leukemias, detection of plasma cells (i.e. identification of myelomas), and as a marker for activated B and T cells. CD38 participates in cell adhesion, signal transduction and calcium signaling. Further, CD38 is expressed at high levels in the pancreas, liver, kidney, malignant lymphoma and neuroblastoma. Diseases associated with CD38 dysfunction include chronic lymphocytic leukemia and Richter's Syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
CD38 Monoclonal Antibody (HIT2), APC, Invitrogen™ > 100 Tests; APC