Learn More
Ansell HyFlex™ NPR Nitrilgetauchte Handschuhe
Speziell für den Einsatz in mäßig öligen Fertigungs- und Wartungsumgebungen entwickelt, in denen ein Handschutz mit guter Trockenhaftung und hoher Abriebfestigkeit unerlässlich ist.
58.85 CHF
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Chlorinated | No |
Bauweise | Knit |
Coating Material | Nitril |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12670762
|
Ansell
11900060 |
6 |
58.85 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12680762
|
Ansell
11900070 |
7 |
58.85 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12690762
|
Ansell
11900080 |
8 |
58.85 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12600772
|
Ansell
11900090 |
9 |
58.85 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12660762
|
Ansell
11900100 |
10 |
58.85 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Bietet leichten mechanischen Schutz und gute Fingerfertigkeit
- Handschuhe für leichte Belastungen
Anwendungen:
- Montage und Demontage von Anlagen
- Werkzeug- und Formenaustausch
- Kommissionierung, Befestigung von Teilen
Compliance
ANSI (Abriebfestigkeit): 4. ANSI (Schnittfestigkeit): 1. EN388: 3131.
Spezifikation
ANSI 4 | |
No | |
Nitril | |
ANSI A1 | |
Spezifisch | |
Nahtlos gestrickte Handschuhe | |
Unisex | |
Rough |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II | |
Knit | |
Weiß, Blau | |
Keine Textur | |
Nylon | |
Montage, Gerätebetrieb und Metallverarbeitung | |
Strick | |
11-900 |