Learn More
Ansell HyFlex™ NPR Nitrilgetauchte Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Beschreibung
- Leichter mechanischer Schutz und gute Fingerfertigkeit
- Entwickelt für den Einsatz in mäßig öligen Produktions- und Wartungsumgebungen
- Kombiniert Schutz mit verbesserter Griffigkeit und Abriebfestigkeit
Compliance
ANSI (Abriebfestigkeit): 4. ANSI (Schnittfestigkeit): 1. EN388: 3131.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Chlorinated | No |
Bauweise | Knit |
Stulpenmaterial | Nitril |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Weiß, Blau |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Hand | Spezifisch |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ NPR Nitrilgetauchte Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur