Learn More
Ansell AccuTech™ Gammex™ Sterile Latexhandschuhe 91-225 Series Artikelnummer.: 12320170
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell AccuTech™ Gammex™ Sterile Latexhandschuhe 91-225 Series
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12320170 Alle ansehen Ansell Produkte
7.5
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8,5
9
Artikelnummer. 12320170
Marke: Ansell 91225075
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Puderfreie Handschuhe für sterile Umgebungen nach ISO 6 (Klasse 1000)
  • Durch Gammastrahlung sterilisiert und widerstandsfähig gegen Durchstechen
  • Latex bietet mehr Flexibilität, Elastizität und Sensibilität an den Fingerspitzen
  • Geringer Proteingehalt minimiert das Risiko von Allergien des Typs I
  • Naturfarben
  • Länge: 300 mm (11,8 Zoll)
  • Verpackung: 200 Paare pro Karton
  • Für komplizierte Handhabungsaufgaben
Konformitätszertifikat (COC) erhältlich.
Anwendungen:
Arzneimittelherstellung, Herstellung von Medizingeräten und Biotechnologie
Certifications
510K als Medizinprodukt zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AS/NZS 4179, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1
Coating Material Naturlatex
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 9,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 mm
Hand Specific
Latex Free No
Material Latex
Palm Thickness (English) 9,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,23 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7.5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 9,1 mil
Dicke (metrisch) 0,23 mm
Art der Handschuhstulpe Gerade
Grip Design Smooth
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modell 91-225 7,5 119745
Serie AccuTech™ 91-225
Zugfestigkeit 24 MPa
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2411005204 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum12/03/2025 Catalog Number91225075
Chargennummer2411027504 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number91225075
Chargennummer2412041404 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum04/03/2025 Catalog Number91225075
Chargennummer2411027504 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number91225075
Chargennummer2411005204 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number91225075
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AccuTech™ Gammex™ Sterile Latexhandschuhe 91-225 Series >