Learn More
Applied Biosystems™ Anode Buffer Container (ABC) for 3500 Series Systems for Protein Quality Analysis
Der Anodenpufferbehälter (ABC) enthält 1X Laufpuffer zur Unterstützung von Anwendungen zur Proteinqualitätsanalyse auf den Genanalysatoren der Applied Biosystems™ 3500 Serie für die Proteinqualitätsanalyse.
Marke: Applied Biosystems™ A31278
Includes: Enthält 4 Anodenpuffer-Behälter.
Beschreibung
- Jedes Paket enthält vier Behälter.
Spezifikation
Enthält 4 Anodenpufferbehälter. Bis zur Verwendung bei 2 bis 8 °C lagern. Beachten Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett. |
|
Sequenzierung | |
4 Behälter |
3500 Genanalysator für die Proteinqualitätsanalyse, 3500xL Genanalysator für die Proteinqualitätsanalyse | |
Anoden-Pufferbehälter | |
Nasseis |