Learn More
Anisomycin, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18712664
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anisomycin, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18712664
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18712664
Marke: Tocris Bioscience 1290/10
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
JNK, SAPK and p38 activator
Anisomycin is a protein synthesis inhibitor (blocks translation). Potent activator of stress-activated protein kinases (JNK/SAPK) and p38 MAP kinase. Acts as a potent signaling agonist to selectively elicit homologous desensitization of immediate early gene induction (c-fos, fosB, c-jun, junB and junD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22862-76-6
Summenformel C14H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.31
MDL-Nummer MFCD00077650
InChI-Schlüssel YKJYKKNCCRKFSL-BFHYXJOUSA-N
Synonym (2R,3S,4S)-2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3,4-pyrrolidinediol 3-acetate
PubChem CID 253602
ChEBI CHEBI:338412
IUPAC-Name (2S,3R,4R)-4-hydroxy-2-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrrolidin-3-yl acetate
SMILES COC1=CC=C(C[C@@H]2NC[C@@H](O)[C@@H]2OC(C)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anisomycin
Typ Anisomycin
Menge 10 mg
Formelmasse 265.31
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Anisomycin, Tocris Bioscience™ >