Learn More
Rapamycin, 99.0 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11461431
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rapamycin, 99.0 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11461431 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
100 μ g
Click to view available options
Menge:
100 μ g
1 mg
Artikelnummer. 11461431
Marke: MP Biomedicals 0215934680
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 53123-88-9
Summenformel C51H79NO13
Molekulargewicht (g/mol) 914.187
InChI-Schlüssel QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Synonym A422989, NSC226080
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
SMILES CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rapamycin
Typ Rapamycin
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 100 μ g
Prozentgehaltsbereich 0.99
Formelmasse 914.2
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rapamycin, 99.0 %, MP Biomedicals™ >