Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC contains no allergenic substances, fragrance, or coloring, and is suitable for hygienic treatment and surgical disinfection of hands
169.00 CHF - 254.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Sterilizer/Disinfectant Hand Gel |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 14476, EN 1500, EN 12791 |
Material | Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hygienic treatment and surgical disinfection of hands |
Menge | 12 Bottles |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15680105
|
Laboratoires Anios™
1644748 |
500 mL | Pump Bottles |
169.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15670105
|
Laboratoires Anios™
1644333 |
1 L | Airless bottles |
254.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15600115
|
Laboratoires Anios™
1644763 |
1 L | Pump Bottles |
225.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- No allergenic substances, fragrance, or coloring
- Broad antimicrobial spectrum
- Hygienic treatment in 30 sec.
- For hygienic treatment and surgical disinfection
- Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Spezifikation
Sterilizer/Disinfectant Hand Gel | |
Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. | |
12 Bottles |
EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 14476, EN 1500, EN 12791 | |
Hygienic treatment and surgical disinfection of hands |
Sicherheit und Handhabung
- ANIOSGEL 85 NPC
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL