Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue is a hydroalcoholic gel for hygienic treatment and disinfection of hands.
65.70 CHF - 134.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Sterilizer/Disinfectant Hand Gel |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 1275, EN 1650, EN 14476+A1 |
Material | Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hygienic treatment and surgical disinfection of hands |
Verpackung | Airless bottles |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15431121
|
Laboratoires Anios™
1645274 |
75 mL | N/A | |||||||
15441121
|
Laboratoires Anios™
1645363 |
500 mL |
134.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Broad antimicrobial spectrum
- Hygienic treatment in 30 sec.
- For hygienic treatment and surgical disinfection
- Active against bacteria, tuberculosis, fungus, viruses
Spezifikation
Sterilizer/Disinfectant Hand Gel | |
Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. | |
Airless bottles |
EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 1275, EN 1650, EN 14476+A1 | |
Hygienic treatment and surgical disinfection of hands |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol, propan-2-ol
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue