Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue is a hydroalcoholic gel for hygienic treatment and disinfection of hands.
Marke:  Laboratoires Anios™ 1645274
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15431121
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Broad antimicrobial spectrum
  • Hygienic treatment in 30 sec.
  • For hygienic treatment and surgical disinfection
  • Active against bacteria, tuberculosis, fungus, viruses
Spezifikation
Spezifikation
Sterilizer/Disinfectant Hand Gel
Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water.
Airless bottles
EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 1275, EN 1650, EN 14476+A1
Hygienic treatment and surgical disinfection of hands
75 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol, propan-2-ol