Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosafe Savon Doux HF
Laboratoires Anios™ Aniosafe Savon Doux HF is a gentle soap recommended for frequent hand hygiene and general body cleansing in hospital environments.
135.20 CHF - 207.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gentle Soap |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | NF EN ISO 11930 |
Material | Water, Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido EASulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate and PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum (Fragrance), Lactic acid. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | General body cleansing in hospital environments |
Verpackung | Bottles with screw pump |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15591813
|
Laboratoires Anios™
1918228VB |
500 mL |
135.20 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15585290
|
Laboratoires Anios™
1918229VB |
1 L |
207.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Dermatologically tested
- Enriched with moisturizer
- Preservation of the product demonstrated according to NF EN ISO 11930
Spezifikation
Gentle Soap | |
Water, Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido EASulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate and PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum (Fragrance), Lactic acid. | |
Bottles with screw pump |
NF EN ISO 11930 | |
General body cleansing in hospital environments | |
12 Bottles |