Learn More
Anilin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.15 CHF - 171.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 62-53-3
Summenformel C6H7N
Molekulargewicht (g/mol) 93.13
MDL-Nummer MFCD00007629
InChI-Schlüssel PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC-Name Anilin
SMILES NC1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15483087
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14443.22
100 g
27.15 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11417097
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14443.0B
1000 g
46.55 CHF
1000 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11427097
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14443.0I
5000 g
171.00 CHF
5000 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aniline is used as a solvent. It has been used as an antiknock compound for gasolines. It has a major application in the preparation of polyurethane which is used in making plastic, building thermal foam insulations and in refrigerators. It is widely used in the preparation of methylene dianiline and related compounds by reacting with formaldehyde. It combines with nitric acid and is utilized as rocket fuel for small missiles and jet assisted take-off. It acts as an additive to rubber and its derivatives such as phenylenediamines and diphenylamine are used as antioxidants. It finds application in dyes and pigments in agricultural and polymer industries. It is employed at a smaller scale in the production of the intrinsically conducting polymer polyaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Anilin wird als Lösungsmittel verwendet. Es wurde auch als Antiklopfmittel für Benzine verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Polyurethan, das für die Herstellung von Kunststoff, wärmedämmendem Thermoschaum für die Bauindustrie und in Kühlschränken verwendet wird. Es wird häufig bei der Herstellung von Methylendianilin und verwandten Verbindungen durch Reaktion mit Formaldehyd verwendet. Es geht eine Verbindung mit Salpetersäure ein und wird als Raketentreibstoff für kleine Flugkörper und für Raketenstarts verwendet. Es dient als Zusatzstoff zu Gummi, und seine Derivate wie Phenylendiamin und Diphenylamin werden als Antioxidantien verwendet. Es findet Anwendung in Farbstoffen und Pigmenten in der Landwirtschaft und Polymerindustrie. Es wird in kleinerem Maßstab bei der Herstellung des intrinsisch leitenden Polymers Polyanilin eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Eisen und Eisensalzen.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Anilin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals