Learn More
Anilin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11417097
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Anilin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417097
1000 g, 1000 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
5000 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11417097
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14443.0B
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
Aniline is used as a solvent. It has been used as an antiknock compound for gasolines. It has a major application in the preparation of polyurethane which is used in making plastic, building thermal foam insulations and in refrigerators. It is widely used in the preparation of methylene dianiline and related compounds by reacting with formaldehyde. It combines with nitric acid and is utilized as rocket fuel for small missiles and jet assisted take-off. It acts as an additive to rubber and its derivatives such as phenylenediamines and diphenylamine are used as antioxidants. It finds application in dyes and pigments in agricultural and polymer industries. It is employed at a smaller scale in the production of the intrinsically conducting polymer polyaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Anilin wird als Lösungsmittel verwendet. Es wurde auch als Antiklopfmittel für Benzine verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Polyurethan, das für die Herstellung von Kunststoff, wärmedämmendem Thermoschaum für die Bauindustrie und in Kühlschränken verwendet wird. Es wird häufig bei der Herstellung von Methylendianilin und verwandten Verbindungen durch Reaktion mit Formaldehyd verwendet. Es geht eine Verbindung mit Salpetersäure ein und wird als Raketentreibstoff für kleine Flugkörper und für Raketenstarts verwendet. Es dient als Zusatzstoff zu Gummi, und seine Derivate wie Phenylendiamin und Diphenylamin werden als Antioxidantien verwendet. Es findet Anwendung in Farbstoffen und Pigmenten in der Landwirtschaft und Polymerindustrie. Es wird in kleinerem Maßstab bei der Herstellung des intrinsisch leitenden Polymers Polyanilin eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Eisen und Eisensalzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-53-3
Summenformel C6H7N
Molekulargewicht (g/mol) 93.13
MDL-Nummer MFCD00007629
InChI-Schlüssel PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC-Name Anilin
SMILES NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aniline
Schmelzpunkt -6°C
Dichte 1.021
Siedepunkt 183°C to 184°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.586
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1547
Beilstein 605631
Merck Index 14,659
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 93.13
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aniline
Name des Produkts
Anilin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >