Learn More
Abeba™ Anatomische 32247 Schuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen.Stahlzehenkappe.
108.59 CHF - 125.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
---|---|
Farbe | Blau |
Material | Velours |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15689517
|
Abeba™
32247/36 |
36 |
125.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15699517
|
Abeba™
32247/37 |
37 |
125.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15609527
|
Abeba™
32247/38 |
38 |
125.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15619527
|
Abeba™
32247/39 |
39 |
125.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15629527
|
Abeba™
32247/40 |
40 |
125.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15639527
|
Abeba™
32247/41 |
41 | N/A | ||||||
15649527
|
Abeba™
32247/42 |
42 |
125.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15659527
|
Abeba™
32247/43 |
43 | N/A | ||||||
15669527
|
Abeba™
32247/44 |
44 |
125.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15679527
|
Abeba™
32247/45 |
45 |
125.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15689527
|
Abeba™
32247/46 |
46 |
125.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15699527
|
Abeba™
32247/47 |
47 |
125.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15609537
|
Abeba™
32247/48 |
48 |
125.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- Velours mit atmungsaktiven Textileinlagen
- Dunkelblau
- Stahlzehenkappe
- Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
- Metallfrei, durchstechsicher
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- Kratzfeste Beschichtung im Zehenbereich
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC | |
Velours | |
Polyurethan | |
Stahl |
Blau | |
Rutschfest | |
32247 |