Learn More
Abeba™ Anatomische 32247 Schuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen.Stahlzehenkappe.
Marke: Abeba™ 32247/41
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- Velours mit atmungsaktiven Textileinlagen
- Dunkelblau
- Stahlzehenkappe
- Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
- Metallfrei, durchstechsicher
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- Kratzfeste Beschichtung im Zehenbereich
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC | |
Velours | |
Rutschfest | |
32247 |
Blau | |
41 | |
Polyurethan | |
Stahl |