Learn More
Abeba™ Anatomische 32247 Schuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen.Stahlzehenkappe.
Marke:  Abeba™ 32247/37
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15699517
  • 125.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Velours mit atmungsaktiven Textileinlagen
  • Dunkelblau
  • Stahlzehenkappe
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Metallfrei, durchstechsicher
  • Rutschfeste PU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
  • Reflektierendes Material
  • Kratzfeste Beschichtung im Zehenbereich
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Velours
Rutschfest
32247
Blau
37
Polyurethan
Stahl