Learn More
Analytenmix, High Level, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep 606-XH
Artikelnummer. 15255816
  • 69.00 CHF / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Bis(2-Ethylhexyl)phthalat117-81-72000μg/ml
Butylbenzylphthalat85-68-72000μg/ml
Diethylphthalat84-66-22000μg/ml
Dimethylphthalat131-11-32000μg/ml
Di-n-butylphthalat84-74-22000μg/ml
Di-n-octylphthalat117-84-02000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Analytmischung (hochgradig)
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Für die USEPA-Methode 606, 8060, 8061
USEPA-Methode 606, SW-846-Methode 8060
1 ml
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Isooktan
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Analytenmix, High Level, SPEX CertiPrep™ > 1 ml; 2 ml-Glasampulle mit Skala
Produkt nur für den Laborgebrauch